Läs mer
Brady™ Thermal Transfer Printer Etiketter
Längd (metrisk):
9,53 mm
12,70 mm
15,24 mm
25,40 mm
Kvantitet:
10 000 etiketter/rulle
1500 Etiketter/Rull
2500 Etiketter/Rull
3000 etiketter/rulle
För användning med (applikation):
Etikett 0,5 - 8,0 mL injektionsflaska/rördiameter 11,18 mm
Etikett 0,5 - 8,0 ml flaska/rördiameter 9,53 mm
Etikett 1,0 - 2,0 mL flaska/rör
Etikett 1,0 - 8,0 mL flaska/rör
Märk 0,5 - 0,7 ml flaska/rör
Märk 0,5 - 8,0 ml flaska/rör
Märk 1,5 - 2,0 ml flaska/rör
Märk 50,0 ml flaska/rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 1500
Paket med 3000
Beskrivning
- Laboratorietillämpningar:
- centrifug
- Eppendorf &PCR-rör
- Konisk& Stora rör
- Vials& Rör
- Skrivarkompatibilitet:
- Etikettskrivare ™BBP 11
- Etikettskrivare ™BBP 12
- Brady IP™ Serie etikettskrivare
- BradyPrinter i5100 industriell etikettskrivare
- BradyPrinter i7100 industriell etikettskrivare
- THT 76 mm kärnskrivare
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Typ av lim | Permanent akryl, Permanent |
| Beläggning | None |
| Färg | Genomskinligt |
| Avsluta | Glans |
| Formatera | Rulla |
| Material | Polypropen |
| Utskrivbara sidor | Främre |
| Tryckteknik | Bläckstråle |
| Produkttyp | Säkerhetsetikett |
| Visa mer |