Läs mer
Brady™ Thermal Transfer Printer Etiketter
Produktkod. 17190471
Change view
Längd (metrisk):
9,53 mm
12,70 mm
15,24 mm
25,40 mm
Kvantitet:
10 000 etiketter/rulle
1500 Etiketter/Rull
2500 Etiketter/Rull
3000 etiketter/rulle
För användning med (applikation):
Etikett 0,5 - 8,0 mL injektionsflaska/rördiameter 11,18 mm
Etikett 0,5 - 8,0 ml flaska/rördiameter 9,53 mm
Etikett 1,0 - 2,0 mL flaska/rör
Etikett 1,0 - 8,0 mL flaska/rör
Märk 0,5 - 0,7 ml flaska/rör
Märk 0,5 - 8,0 ml flaska/rör
Märk 1,5 - 2,0 ml flaska/rör
Märk 50,0 ml flaska/rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 1500
Paket med 3000
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Kvantitet För användning med (applikation) unitSize
17190471 25,40 mm 1500 Etiketter/Rull Etikett 1,0 - 8,0 mL flaska/rör Paket med 1500
17110481 9,53 mm 1500 Etiketter/Rull Märk 0,5 - 8,0 ml flaska/rör -
17140481 9,53 mm 2500 Etiketter/Rull Märk 0,5 - 0,7 ml flaska/rör -
17150481 9,53 mm 3000 etiketter/rulle Märk 0,5 - 0,7 ml flaska/rör -
17190481 9,53 mm 3000 etiketter/rulle Etikett 1,0 - 2,0 mL flaska/rör -
17120481 12,70 mm 1500 Etiketter/Rull Etikett 0,5 - 8,0 ml flaska/rördiameter 9,53 mm -
17130481 12,70 mm 1500 Etiketter/Rull Etikett 0,5 - 8,0 mL injektionsflaska/rördiameter 11,18 mm -
17100481 12,70 mm 2500 Etiketter/Rull Märk 1,5 - 2,0 ml flaska/rör -
17100491 12,70 mm 3000 etiketter/rulle Etikett 1,0 - 2,0 mL flaska/rör -
17160481 12,70 mm 10 000 etiketter/rulle Märk 1,5 - 2,0 ml flaska/rör -
17180471 15,24 mm 1500 Etiketter/Rull Etikett 1,0 - 8,0 mL flaska/rör -
17170471 15,24 mm 3000 etiketter/rulle Etikett 1,0 - 8,0 mL flaska/rör -
17170481 25,40 mm 3000 etiketter/rulle Märk 50,0 ml flaska/rör -
17180481 25,40 mm 3000 etiketter/rulle Etikett 1,0 - 8,0 mL flaska/rör Paket med 3000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 17190471 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 302983
Fyll på ditt laboratorium
Använd kampanjkoden 28007
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Etiketter för termoöverföringsskrivare av polypropen
  • Laboratorieapplikationer:
    • centrifug
    • Eppendorf & PCR-rör
    • Koniska & stora rör
    • Rör för ampuller &
  • Skrivarens kompatibilitet:
    • BBP™11 Etikettskrivare
    • BBP™12 Etikettskrivare
    • Brady IP™ Serieetikettskrivare
    • BradyPrinter i5100 Industriell etikettskrivare
    • BradyPrinter i7100 Industriell etikettskrivare
    • THT 76 mm kärnskrivare
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Överensstämmande med direktiv 2011/65/EU och 2015/863
Typ av lim Akryl, Permanent
Beläggning Hold (Håll)
Färg Genomskinligt
Avsluta Glans
Formatera Rulla
Material Polypropen
Utskrivbara sidor Front
Tryckteknik Bläckstråle
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Etikett 1,0 - 8,0 mL flaska/rör
För användning med (utrustning) BBP11, BBP12, PR Plus, THT 25 mm kärnskrivare
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Modell THT-303-7600-1.5SC
Antal per förpackning 1500-etikett(er) / Roll
Kvantitet 1500 Etiketter/Rull
Form Rektangel
Storlek 48.26 mm (W) x 25.40 mm (H)
Temperaturområde (engelska) -321 °F till +248 °F
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till +120 °C
Tjocklek (engelska) 0,003 tum
Tjocklek (metrisk) 0.076 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 27.94 mm
Mått (L x B) 48.26 mm (W) x 25.40 mm (H)
Längd (engelska) 1 tum
Längd (metrisk) 25,40 mm
Bredd (engelska) 1,9 tum.
Bredd (metrisk) 48.26 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 48.26 mm
Höjd (engelska) 1 tum
Höjd (metrisk) 25.40 mm
Vikt (metrisk) 350 g
Alternativt artikelnummer THT-303-7600-1.5SC