Beskrivning
- Laboratorieapplikationer:
- centrifug
- Eppendorf & PCR-rör
- Koniska & stora rör
- Rör för ampuller &
- Skrivarens kompatibilitet:
- BBP™11 Etikettskrivare
- BBP™12 Etikettskrivare
- Brady IP™ Serieetikettskrivare
- BradyPrinter i5100 Industriell etikettskrivare
- BradyPrinter i7100 Industriell etikettskrivare
- THT 76 mm kärnskrivare
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Överensstämmande med direktiv 2011/65/EU och 2015/863 |
| Typ av lim | Akryl, Permanent |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Genomskinligt |
| Avsluta | Glans |
| Formatera | Rulla |
| Material | Polypropen |
| Utskrivbara sidor | Front |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Produkttyp | Etikett |
| Visa mer |