Läs mer
Brady™ Thermal Transfer Printer Etiketter: Rektangulära
Produktkod. 17110161
Change view
Bredd (metrisk):
6,35 mm
9,525 mm
12,70 mm
19,05 mm
25,4 mm
25,40 mm
33,0 mm
44,45 mm
Storlek (engelska):
1 tum Kärna
3 tum Kärna
Förpackningsstorlek:
Paket med 2000
Höjd (metrisk):
19,05 mm
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Storlek (engelska) unitSize Höjd (metrisk)
17110161 6,35 mm 3 tum Kärna - -
17120161 12,70 mm 3 tum Kärna - -
17100161 33,0 mm 3 tum Kärna - -
17170161 19,05 mm 3 tum Kärna - -
17140161 25,4 mm 3 tum Kärna - -
17150151 9,525 mm 3 tum Kärna Paket med 2000 -
17140151 12,70 mm 3 tum Kärna - -
17180151 19,05 mm 3 tum Kärna - -
17190151 25,4 mm 3 tum Kärna - -
17130161 12,70 mm 3 tum Kärna - -
17160161 44,45 mm 3 tum Kärna - -
17150161 25,4 mm 3 tum Kärna - -
17180161 9,525 mm 1 tum Kärna - -
17110171 19,05 mm 1 tum Kärna - -
17120171 25,4 mm 1 tum Kärna - -
17140171 25,40 mm 1 tum Kärna - 19,05 mm
17130171 25,4 mm 1 tum Kärna - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 17110161 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 121006
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rektangulära utskrivbara etiketter för termotransferskrivare.
Skrivarkompatibilitet
  • BBP81
  • Brady 1244
  • Brady 1344
  • Brady 200MVP Plus
  • Brady 2461
  • Brady 300MVP Plus
  • Brady 300X-Plus II
  • Brady 3481
  • Brady 360X-Plus II
  • Brady 600X-Plus II
  • Brady 6441
  • Brady IP
  • Tagus T200
  • Tagus T300
  • Termoöverföringsskrivare
Detta material är UL-godkänt med sitt respektive band; använda Brady Ribbon Part # R4902.
Beställningsinfo
Se Recommended Ribbon Series för lämpligt band att använda.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoclavable
Typ av lim Akryl, Permanent
Färg Vitt
Formatera Die-cut
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Thermal Transfer Printer Etiketter - 3 tum. Kärna
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Component and equipment labelling, General identification, Laboratory labelling, Temperature indicating labelling
För användning med (utrustning) BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80°C
Antal per förpackning 2000 Labels/Roll
Kvantitet 2000/Rull
Form Rectangle
Storlek (engelska) 3 tum Kärna
Temperaturområde (engelska) -112°F to +158°F
Temperaturområde (metriskt) -80°C to +70°C
Tjocklek (engelska) 0.004 in.
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (LxB) 6.35 x 20.96 mm
Längd (engelska) 0.25 in.
Längd (metrisk) 20.96 mm
Bredd (engelska) 0.825 in.
Bredd (metrisk) 6,35 mm
Höjd (engelska) 0.25 in.
Alternativt artikelnummer THT-257-7425-2