Läs mer
Brady™ Thermal Transfer Ultra Aggressive Metalliserad etiketttejp
Produktkod. 11569163 Handla allt Brady Produkter
Change view
Termisk överföring ultraaggressiv metalliserad etiketttejp; Färg: Grå; Längd (metrisk): 91,4 m; Etiketter per rad: 1; Tjocklek (metrisk): 0,135 mm; Bredd (metrisk): 76,2 mm
Produktkod.
11569163 Termisk överföring ultraaggressiv metalliserad etiketttejp; Färg: Grå; Längd (metrisk): 91,4 m; Etiketter per rad: 1; Tjocklek (metrisk): 0,135 mm; Bredd (metrisk): 76,2 mm
1 options
Produktkod. 11569163 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 020788
I lager
Hög vidhäftning, matta utskrivbara etiketter gjorda av metalliserad polyester för termotransferskrivare.
  • Utskrivbara, extremt aggressiva metalliserade polyesteretiketter för termotransferskrivare
  • Materialet är UL- och CSA-godkänt med respektive band
Specifications
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Typ av lim Gummi
Färg Grå
Avsluta Matte
Formatera Kontinuerligt
Material Metalliserad polyester
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, utrustningsmärkning, allmän identifiering, lagermärkning
För användning med (utrustning) BBP81; i5100; i7100; PR Plus; IP-serien; THT 76 mm kärnskrivare; i7500
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Modell THT-21-486
Antal per förpackning 1 Etikett(er) / Roll
Kvantitet 1 Tejp
Storlek 76.20 mm (W) x 91.44 m (L)
Temperaturområde (engelska) -40 °F till 248 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +120 °C
Tjocklek (engelska) 0,0038 tum
Tjocklek (metrisk) 0.135 mm
Mått (L x B) 76.20 mm (W) x 91.44 m (L)
Längd (metrisk) 91.4 m
Bredd (metrisk) 76.2 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 76.20 mm
Alternativt artikelnummer THT-21-486