Läs mer
Brady™ Etiketter för värmeöverföringsbrunnar
Produktkod. 11572945
Change view
Kvantitet:
Varje (2500 etiketter/rulle)
Varje (3000 etiketter/rulle)
Höjd (engelska):
0,2 tum
2 tum
Höjd (metrisk):
0,5 cm
50,8 mm
Material:
Nylon Trasa
Polyester
Förpackningsstorlek:
1 rulle
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Höjd (engelska) Höjd (metrisk) Material unitSize
11572945 Varje (2500 etiketter/rulle) 0,2 tum 0,5 cm Polyester 1 rulle
10023812 Varje (3000 etiketter/rulle) 2 tum 50,8 mm Nylon Trasa 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11572945 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 062374
Fyll på ditt laboratorium
Använd kampanjkoden 28007
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermal Transfer Well Plate-etiketter är idealiska för elektronisk kretskorts- och komponentidentifiering, streckkodsetiketter, märkskyltar och identifiering av solpaneler.
  • Utskrivbara etiketter för termiska överföringsskrivare.
  • RoHS i enlighet med 2005/618/EG:s MCV-ändring av RoHS-direktiv 2002/95/EG; UL-godkänd; CSA accepterade.
  • Mattvitt polyamidbelagt nylontyg (B-499) har ett permanent akryllim med en servicetemperatur på -40 till 193° °F (-40 till 90° °C) och rekommenderas för inomhusbruk.
  • Blank vit finish med permanent akryl (B-423) uppfyller kraven på ett halogenfritt material enligt DIN VDE 0472 del 815 med servicetemperatur på -94 till 230 °F (-70 till 110 °C)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad AGA, CSA, UL
Beskrivning Termisk överföring utskrivbara etiketter
Typ av lim Akryl, Permanent
Färg Vitt
Visa Leverans
Avsluta Glans
Formatera Märka
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Termisk överföringsskrivaretikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, streckkodning, komponent-ID, utrustnings-ID, ID för allmänt bruk, märkningsskyltar, genomgående hål-topp, brunnsplatta
För användning med (utrustning) BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kärnskrivare, i7500
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) 120 °C
Modell THT-142-423-2.5
Antal per förpackning 2500 Etikett(er) / Roll
Kvantitet Varje (2500 etiketter/rulle)
Form Rektangel
Storlek 63.50 mm (W) x 5.08 mm (H)
Storlek (engelska) Panel 0,2 tum H x 2,5 i W
Storlek (metrisk) panel 5.08 mm H x 63.50 mm W
Temperaturområde (engelska) 248 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +110 °C
Tjocklek (engelska) 0,003 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.076 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 7.62 mm
Mått (L x B) 0,2 x 2,5 tum
Längd (engelska) 0,2 tum
Bredd (engelska) 2,5 tum
Bredd (metrisk) 63.5 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 68.58 mm
Höjd (engelska) 0,2 tum
Höjd (metrisk) 0,5 cm
Alternativt artikelnummer THT-142-423-2.5