Läs mer
Brady™ Etiketter för värmeöverföringsbrunnar
Kvantitet:
Varje (2500 etiketter/rulle)
Varje (3000 etiketter/rulle)
Höjd (engelska):
0,2 tum
2 tum
Höjd (metrisk):
0,5 cm
50,8 mm
Material:
Nylon Trasa
Polyester
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Beskrivning
- Utskrivbara etiketter för termotransferskrivare.
- RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-tillägg till RoHS-direktivet 2002 95 //EC; UL godkänd; CSA accepteras.
- Mattvitt polyamidbelagt nylontygmaterial (B-499) har ett permanent akryllim med en servicetemperatur på -40 till 193° F (-40 till 90° C) och rekommenderas för inomhusbruk.
- Glansig vit finish med permanent akryl (B-423) uppfyller kraven på ett halogenfritt material enligt DIN VDE 0472 del 815 med driftstemperatur på -94 till 230° F (-70 till 110° C)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | AGA, CSA, UL |
| Beskrivning | Termisk överföring utskrivbara etiketter |
| Typ av lim | Akryl, Permanent |
| Färg | Vitt |
| Visa | Consignment |
| Avsluta | Glans |
| Formatera | Märka |
| Material | Polyester |
| Utskrivbara sidor | Single-side Printable |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Visa mer |