Läs mer
Texwipe ThermaSeal™ 60 TX2064 Kemtvättstorkare, icke-sterila
Produktkod. 17280277 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Mått (L x B):
4 x 4 tum.
Produktkod. Mått (L x B)
17280277 4 x 4 tum.
1 options
Produktkod. 17280277 Leverantör Texwipe Leverantörsnummer TX2064
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1156.44 SEK
    1018.87 SEK / Paket med 1
    Save 137.57 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
60 renrumstorkar är gjorda av 100 % polyester med en förseglad kant. Dessa torkar är laserskurna (termiskt förseglade) polyester, tvättade i en ISO Klass 4.
  • ThermaSeal™ 60-torkare erbjuder bra absorptionsförmåga, avtorkningseffektivitet och nötningsbeständighet samtidigt som de bibehåller kemisk kompatibilitet med standardlösningsmedel, lösningar och alkoholer.
  • Tillverkad av 100% polyester ThermaSeal™ 60 är idealisk för att torka och rengöra ytor, utrustning och delar.
  • Dessutom kan den också användas för att applicera och ta bort smörjmedel, lim, rester och andra lösningar inklusive desinfektionsmedel.
  • Material/struktur: 100 % polyester med förseglad kant.
  • Renrumsmiljö: ISO Klass 3 - 7, klass 1 - 10 000, EU-klass A-D
  • Fördelar:
  • Idealisk för spillkontroll, rengöring och applicering av lösning.
  • Renrumstvätt ger låga nivåer av joner och NVR-partiklar (icke-flyktiga rester).
  • Utmärkt kemisk resistens för kompatibilitet med en mängd olika lösningar.
Specifikationer
Produkttyp Renrumstorkare med förseglad kant
Längd (engelska) 4 tum
Längd (metrisk) 10 cm
Bredd (engelska) 4 tum
Bredd (metrisk) 10 cm
Material Stickad polyester
Mått (L x B) 4 x 4 tum.