Läs mer
Texwipe™ ThermaSeal™ 60 Torkare
Handla allt Texwipe Produkter
Mått (L x B):
18 x 20 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Beskrivning
- Termiskt förseglade (laser) kanter för partikel- och fiberkontroll
- 100 % sammanhängande filament, dubbelstickat polyestertyg
- Bra absorptionsförmåga, avtorkningseffektivitet och nötningsbeständighet
- Kemiskt kompatibel med standardlösningsmedel och alkoholer
- Tvättad och förpackad i en ISO Klass 4 renrumsmiljö
- Lösningsmedelssäker Bag-Within-A-Bag™ renrumsförpackning för att skydda produkten
- Uppfyller kraven REACH och RoHS
- Färgkodad förpackning för enkel igenkänning
- Halvledare och mikroelektronik— allmänna avtorknings- och rengöringsbehov
- Sterila applikationer— Autoklaverbar
- USP 797 miljöer
- Rengöring av medicintekniska produkter
- Rengöring av videodisplay och instrumentpanel
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B) | 18 x 20 cm |
| Förpackningsmängd | 200 Torkare/ Påse, bulkpackade, 10 Påsar/ Cs. |