Läs mer
Texwipe™ ThermaSeal™ 60 Torkare
Handla allt Texwipe Produkter
Mått (L x B):
10 x 10 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 150
Beskrivning
- Erbjuder bra absorptionsförmåga, avtorkningseffektivitet och nötningsbeständighet samtidigt som den bibehåller kemisk kompatibilitet med standardlösningsmedel och alkoholer
- Torka och rengöra ytor, utrustning och delar
- Applicera och ta bort smörjmedel, lim, rester och andra lösningar inklusive desinfektionsmedel
- Rengöring med lösningsmedel som isopropylalkohol (IPA), etanol, aceton och avfettningsmedel
- Foderbrickor för att hålla, skydda, torka och lagra delar, utrustning och anordningar
- Lämplig för användning med temperaturer lägre än 400 °F (205 °C)
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polyester |
| Mått (L x B) | 10 x 10 cm |
| Förpackningsmängd | 2 påsar x 75 våtservetter, 10 påsar/Cs. |