Beskrivning
- Varmskurna polyestertorkare för allrengöring i kritiska renrumsmiljöer
- De erbjuder hög absorptionsförmåga, låga partiklar och låga joner
- Tillverkad och förpackad i ett toppmodernt ISO Klass 4 renrumsmiljö
- Har 7 termiskt förseglade kanter för avancerad partikel- och fiberkontroll
- Tvättad och förpackad i en ISO Klass 4 renrumsmiljö
- 100 % kontinuerligt filament, dubbelstickat polyestertyg
- Lösningsmedelssäker Bag-Within-A-Bag™ renrumsförpackning
- Överlägsen absorptionsförmåga, avtorkningseffektivitet och nötningsbeständighet
- Designad för ISO Klass 3-5 renrumsapplikationer
- Idealisk för att torka inuti processverktyg och medicinsk utrustning
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B) | 10 x 10 cm |
| Förpackningsmängd | 600 våtservetter/påse (2 innerpåsar med 300 våtservetter), 10 påsar/Cs. |