Läs mer
Thermographic Measurements Thermax 10 nivå temperaturindikator
Produktkod. 17806088
Change view
Temperaturområde (metriskt):
188 °C till 249 °C
40 °C till 71 °C
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt)
17806088 40 °C till 71 °C
17816088 188 °C till 249 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17806088 Leverantör Thermographic Measurements Leverantörsnummer M10STHERGAD01P1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.00 SEK
    104.95 SEK / Paket med 10
    Save 29.05 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 15-01-2027
Tio nivåtemperaturindikatorremsor som används för att kontrollera maximal temperatur. Engångs, irreversibel tröskelindikator rapporterar den högsta uppnådda temperaturen
  • Omedelbart svar
  • Permanent rekord för högsta uppnådda temperatur
  • Olje-, vatten- och ångbeständig
  • Billigt och lätt att använda
  • Självhäftande
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO9001
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Laboratorieforskning, medicinska tjänster, instrumentering, elektronikindustri, fordonsindustri, flyg, stål, metallurgi, plastindustri, livsmedelsindustri
Höjd (engelska) 2 tum
Höjd (metrisk) 51 mm
Fuktighetsområde 40 till 60 %
Längd (metrisk) 18 mm
Material Polyester film
Beskrivning Thermax 10 Nivå Temperaturindikator Område A
Max. Temperatur (engelska) 160 °F
Max. Temperatur (metrisk) 71 °C
Min. Temperatur (engelska) 36 °F
Min. Temperatur (metrisk) 2 °C
Temperaturområde (engelska) 104 °F till 160 °F
Temperaturområde (metriskt) 40 °C till 71 °C
Kalibrerad Ja
För användning med (utrustning) Elektrisk utrustning, Pumpar, Bromssystem, Vattenpumpar, Aeronautisk Utrustning, Militär utrustning
Noggrannhet ±1 °C
Indelning 40, 42, 44, 46, 49, 54, 60, 62, 65, 71 °C
Visa Visuell indikator
Bredd (metrisk) 18 mm
skala °C och° F