Läs mer
Thermographic Measurements Thermax 10-nivås temperaturindikatorremsor, 132 C °till 182 °C (270 F °till 360 °F)
Produktkod. 17729398
Change view
Temperaturområde (metriskt):
132 °C till 182 °C
Produktkod. Temperaturområde (metriskt)
17729398 132 °C till 182 °C
1 options
Produktkod. 17729398 Leverantör Thermographic Measurements Leverantörsnummer M10STHERGCD01P1
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Engångs, irreversibel tröskelindikator rapporterar den högsta uppnådda temperaturen.
  • Omedelbart svar
  • Permanent rekord på högsta uppnådda temperatur
  • Olje-, vatten- och ångatålig
  • Billigt och lätt att använda
  • Självhäftande
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad REACH-kompatibel, RoHS-kompatibel, ISO9001
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Yttemperaturmätning
Höjd (engelska) 2,01 tum.
Höjd (metrisk) 51 mm
Inkluderar Indikeringsremsa
Längd (metrisk) 51 mm
Material Plast
Vikt (metrisk) 9 g
Bredd (engelska) 4,09 tum.
Produkttyp Självhäftande temperaturindikatorremsa
Längd (engelska) 2,01 tum.
Max. Temperatur (engelska) 360 °F
Max. Temperatur (metrisk) 182 °C
Min. Temperatur (engelska) 270 °F
Min. Temperatur (metrisk) 132 °C
Temperaturområde (engelska) 270 °F till 360 °F
Temperaturområde (metriskt) 132 °C till 182 °C
Kalibrerad Nej
För användning med (utrustning) Ytor
Noggrannhet ±1,5 °C mindre än 154 °C och± 4 °C ovan
Indelning 10 nivåer
Visa Vertikal
Bredd (metrisk) 104 mm
skala Celcius och Farenheit