Läs mer
Thermographic Measurements Thermax 10-nivås temperaturindikatorremsor 77 C °till 127 °C (171 F °till 261 °F)
Produktkod. 17158244
Change view
Temperaturområde (metriskt):
77 °C till 127 °C
Produktkod. Temperaturområde (metriskt)
17158244 77 °C till 127 °C
1 options
Produktkod. 17158244 Leverantör Thermographic Measurements Leverantörsnummer M10STHERGBD01P1
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Engångs, irreversibel tröskelindikator rapporterar den högsta uppnådda temperaturen.
  • Omedelbart svar
  • Permanent rekord på högsta uppnådda temperatur
  • Olje-, vatten- och ångatålig
  • Billigt och lätt att använda
  • Självhäftande
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad REACH-kompatibel, RoHS-kompatibel, ISO9001
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Yttemperaturmätning
Höjd (engelska) 2,01 tum.
Höjd (metrisk) 51 mm
Inkluderar Indikeringsremsa
Längd (metrisk) 51 mm
Material Plast
Vikt (metrisk) 9 g
Bredd (engelska) 4,09 tum.
Produkttyp Självhäftande temperaturindikatorremsa
Längd (engelska) 2,01 tum.
Max. Temperatur (engelska) 261 °F
Max. Temperatur (metrisk) 127 °C
Min. Temperatur (engelska) 171 °F
Min. Temperatur (metrisk) 77 °C
Temperaturområde (engelska) 171 °F till 261 °F
Temperaturområde (metriskt) 77 °C till 127 °C
Kalibrerad Nej
För användning med (utrustning) Ytor
Noggrannhet ±1 °C mindre än 100 °C och± 1,5 °C ovan
Indelning 10 nivåer
Visa Vertikal
Bredd (metrisk) 104 mm
skala Celcius och Farenheit