Läs mer
Thermographic Measurements Ltd Thermax 4 nivåintervall E 127-143 °C/261-289 °F
Produktkod. 11770899
Change view
Temperaturområde (metriskt):
127 °C till 143 °C
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
11770899 127 °C till 143 °C Paket med 10
1 options
Produktkod. 11770899 Leverantör Thermographic Measurements Ltd Leverantörsnummer M04STHERGED01P1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.05 SEK
    74.67 SEK / Paket med 10
    Save 17.38 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 07-01-2027
Engångs, irreversibel tröskelindikator rapporterar den högsta uppnådda temperaturen
  • Omedelbart svar
  • Permanent rekord för högsta uppnådda temperatur
  • Olje-, vatten- och ångbeständig
  • Billigt och lätt att använda
  • Självhäftande
  • Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad ISO 9001
    Disponibel Engångsbruk
    För användning med (applikation) För laboratorieforskning, medicinska tjänster, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, flyg, stål, metallurgi, plastindustri, livsmedelsindustriapplikationer
    Höjd (engelska) 0,91 tum.
    Höjd (metrisk) 23 mm
    Fuktighetsområde 40 till 60 %
    Längd (metrisk) 45 mm
    Material Polyester film, Akryllim
    Mätningstid 2 till 5 sekunder
    Modell Thermax 4-nivå temperaturindikator 127 °C till 143 °C (261 °F till 289 F) °Område E
    Termometerfyllning Vax-smältteknik
    Vikt (metrisk) 9 g
    Produkttyp Irreversibel temperaturindikator
    Längd (engelska) 1,77 tum.
    Beskrivning Thermax 4-nivå temperaturindikator 127 °C till 143 °C (261 F °till 289 °F)
    Max. Temperatur (engelska) 289 °F
    Max. Temperatur (metrisk) 143 °C
    Min. Temperatur (engelska) 261 °F
    Min. Temperatur (metrisk) 127 °C
    Temperaturområde (engelska) 261 °F till 289 °F
    Temperaturområde (metriskt) 127 °C till 143 °C
    Kalibrerad Ja
    För användning med (utrustning) Elektrisk utrustning, pumpar, bromssystem, vattenpumpar, aeronautisk utrustning, militär utrustning
    Noggrannhet ±1,5 °C
    Indelning 127 °C, 132 °C, 138 °C, 143 °C (261 °F, 270 °F, 280 °F, 289 °F)
    skala Dubbel° C (° F)