Läs mer
Thermographic Measurements Ltd Thermax™ 4 nivåer mikroområde
Produktkod. 11710909
Temperaturområde (metriskt):
116 °C till 132 °C
160 °C till 177 °C
182 °C till 199 °C
204 °C till 224 °C
49 °C till 65 °C
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11710909
Brand: Thermographic Measurements Ltd M04MTHERG5C01P1
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Engångs, irreversibel tröskelindikator rapporterar den högsta uppnådda temperaturen
  • Omedelbart svar
  • Permanent rekord för högsta uppnådda temperatur
  • Olje-, vatten- och ångbeständig
  • Billigt och lätt att använda
  • Självhäftande
  • Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad ISO 9001
    Disponibel Engångsbruk
    För användning med (applikation) För laboratorieforskning, medicinska tjänster, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, flyg, stål, metallurgi, plastindustri, livsmedelsindustriapplikationer
    Höjd (engelska) 0,15 tum.
    Höjd (metrisk) 4 mm
    Fuktighetsområde 40 till 60 %
    Längd (metrisk) 11 mm
    Material Polyester med akryllim, Akryllim
    Mätningstid 2 till 5 sekunder
    Modell Thermax 4-nivå Temp. Indikator Micro Strips 116 °C till 132 °C Range 5
    Termometerfyllning Vax-smältteknik
    Vikt (metrisk) 7 g
    Produkttyp Irreversibel temperaturindikator
    Längd (engelska) 0,43 tum.
    Beskrivning Thermax 4-nivå Temp. Indikator Micro Strips 116 °C till 132 °C
    Max. Temperatur (engelska) 270 °F
    Max. Temperatur (metrisk) 132 °C
    Min. Temperatur (engelska) 241 °F
    Min. Temperatur (metrisk) 116 °C
    Temperaturområde (engelska) 240 °F till 270 °F
    Temperaturområde (metriskt) 116 °C till 132 °C
    Kalibrerad Ja
    För användning med (utrustning) Elektrisk utrustning, pumpar, bromssystem, vattenpumpar, aeronautisk utrustning, militär utrustning
    Noggrannhet ±1,5 °C
    Indelning 116 °C, 121 °C, 127 °C, 132 °C
    Visa Horisontell
    Bredd (metrisk) 4 mm