Läs mer
Thermographic Measurements Ltd Thermax™ 4 nivåer mikroområde
Temperaturområde (metriskt):
116 °C till 132 °C
160 °C till 177 °C
182 °C till 199 °C
204 °C till 224 °C
49 °C till 65 °C
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | För laboratorieforskning, medicinska tjänster, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, flyg, stål, metallurgi, plastindustri, livsmedelsindustriapplikationer |
| Höjd (engelska) | 0,15 tum. |
| Höjd (metrisk) | 4 mm |
| Fuktighetsområde | 40 till 60 % |
| Längd (metrisk) | 11 mm |
| Material | Polyimid med modifierad akryllim, Akryllim |
| Mätningstid | 2 till 5 sekunder |
| Modell | Thermax 4-nivå Temp. Indikator Micro Strips 204 °C till 224 °C Range 9 |
| Visa mer |