Läs mer
Thermographic Measurements Ltd Thermax™ 4 nivåer mikroområde
Produktkod. 11780899
Change view
Temperaturområde (metriskt):
116 °C till 132 °C
160 °C till 177 °C
182 °C till 199 °C
204 °C till 224 °C
49 °C till 65 °C
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
11780899 49 °C till 65 °C Paket med 10
11710909 116 °C till 132 °C Paket med 10
11730909 160 °C till 177 °C Paket med 10
11740909 182 °C till 199 °C Paket med 10
11750909 204 °C till 224 °C Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11780899 Leverantör Thermographic Measurements Ltd Leverantörsnummer M04MTHERG2C01P1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    202.00 SEK
    163.23 SEK / Paket med 10
    Save 38.77 SEK
    19% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Engångs, irreversibel tröskelindikator rapporterar den högsta uppnådda temperaturen
  • Omedelbart svar
  • Permanent rekord för högsta uppnådda temperatur
  • Olje-, vatten- och ångbeständig
  • Billigt och lätt att använda
  • Självhäftande
  • Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad ISO 9001
    Disponibel Engångsbruk
    För användning med (applikation) För laboratorieforskning, medicinska tjänster, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, flyg, stål, metallurgi, plastindustri, livsmedelsindustriapplikationer
    Höjd (engelska) 0,15 tum.
    Höjd (metrisk) 4 mm
    Fuktighetsområde 40 till 60 %
    Längd (metrisk) 11 mm
    Material Polyester med akryllim, Akryllim
    Mätningstid 2 till 5 sekunder
    Modell Thermax 4-nivå Temp. Indikator Micro Strips 49 °C till 65 °C Range 2
    Termometerfyllning Vax-smältteknik
    Vikt (metrisk) 7 g
    Produkttyp Irreversibel temperaturindikator
    Längd (engelska) 0,43 tum.
    Beskrivning Thermax 4-nivå Temp. Indikator Micro Strips 49 °C till 65 °C
    Max. Temperatur (engelska) 149 °F
    Max. Temperatur (metrisk) 65 °C
    Min. Temperatur (engelska) 120 °F
    Min. Temperatur (metrisk) 49 °C
    Temperaturområde (engelska) 120 °F till 150 °F
    Temperaturområde (metriskt) 49 °C till 65 °C
    Kalibrerad Ja
    För användning med (utrustning) Elektrisk utrustning, pumpar, bromssystem, vattenpumpar, aeronautisk utrustning, militär utrustning
    Noggrannhet ±1 °C
    Indelning 49 °C, 54 °C, 60 °C, 65 °C
    Visa Horisontell
    Bredd (metrisk) 4 mm