Läs mer
Thermographic Measurements Thermax 4 nivå temperaturindikator
Produktkod. 17836088
Change view
Temperaturområde (metriskt):
104 °C till 121 °C
149 °C till 166 °C
171 °C till 188 °C
193 °C till 210 °C
216 °C till 241 °C
249 °C till 290 °C
37 °C till 54 °C
60 °C till 77 °C
82 °C till 99 °C
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) unitSize
17836088 37 °C till 54 °C -
17876078 60 °C till 77 °C Paket med 10
17826088 82 °C till 99 °C -
17866078 104 °C till 121 °C -
17856088 149 °C till 166 °C -
17896078 171 °C till 188 °C -
17846088 193 °C till 210 °C -
17886078 216 °C till 241 °C -
17876088 249 °C till 290 °C -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17836088 Lieferant Thermographic Measurements Lieferanten-Nr. M04STHERGAD01P1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Fyra nivåtemperaturindikatorremsor används för att kontrollera maxtemperatur. Engångs, irreversibel tröskelindikator rapporterar den högsta uppnådda temperaturen.
  • Omedelbart svar
  • Permanent rekord för högsta uppnådda temperatur
  • Olje-, vatten- och ångbeständig
  • Billigt och lätt att använda
  • Självhäftande
Spezifikation
Certifikat och efterlevnad ISO9001
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Laboratorieforskning, medicinska tjänster, instrumentering, elektronikindustri, fordonsindustri, flyg, stål, metallurgi, plastindustri, livsmedelsindustri
Höjd (metrisk) 23 mm
Fuktighetsområde 40 till 60 %
Längd (metrisk) 45 mm
Material Polyester film
Beskrivning Thermax 4 Nivå Temperaturindikator Område A
Max. Temperatur (engelska) 129 °F
Max. Temperatur (metrisk) 54 °C
Min. Temperatur (engelska) 36 °F
Min. Temperatur (metrisk) 2 °C
Temperaturområde (engelska) 99 °F till 129 °F
Temperaturområde (metriskt) 37 °C till 54 °C
Kalibrerad Ja
För användning med (utrustning) Elektrisk utrustning, Pumpar, Bromssystem, Vattenpumpar, Aeronautisk Utrustning, Militär utrustning
Noggrannhet ±1 °C
Indelning 249, 260, 280, 290 °C
Visa Visuell indikator
Bredd (metrisk) 45 mm
skala °C och° F
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.