Learn More
Thermographic Measurements Thermax 4 nivå temperaturindikator
Product Code. 17896078
Change view
Click to view available options
Temperaturområde (metriskt):
104 °C till 121 °C
149 °C till 166 °C
171 °C till 188 °C
193 °C till 210 °C
216 °C till 241 °C
249 °C till 290 °C
37 °C till 54 °C
60 °C till 77 °C
82 °C till 99 °C
Unit Size:
Paket med 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Temperaturområde (metriskt) Unit Size
17896078 171 °C till 188 °C -
17836088 37 °C till 54 °C -
17876078 60 °C till 77 °C Paket med 10
17826088 82 °C till 99 °C -
17866078 104 °C till 121 °C -
17856088 149 °C till 166 °C -
17846088 193 °C till 210 °C -
17886078 216 °C till 241 °C -
17876088 249 °C till 290 °C -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 17896078 Supplier Thermographic Measurements Supplier No. M04STHERGGD01P1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00 SEK
    88.04 SEK / Paket med 10
    Save 19.96 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
Fyra nivåtemperaturindikatorremsor används för att kontrollera maxtemperatur. Engångs, irreversibel tröskelindikator rapporterar den högsta uppnådda temperaturen.
  • Omedelbart svar
  • Permanent rekord för högsta uppnådda temperatur
  • Olje-, vatten- och ångbeständig
  • Billigt och lätt att använda
  • Självhäftande
Specifications
Certifikat och efterlevnad ISO9001
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Laboratorieforskning, medicinska tjänster, instrumentering, elektronikindustri, fordonsindustri, flyg, stål, metallurgi, plastindustri, livsmedelsindustri
Höjd (metrisk) 23 mm
Fuktighetsområde 40 till 60 %
Längd (metrisk) 45 mm
Material Polyetennaftalatfilm
Beskrivning Thermax 4 Nivå Temperaturindikator Område G: 171 C °till 188 °C
Max. Temperatur (engelska) 370 °F
Max. Temperatur (metrisk) 188 °C
Min. Temperatur (engelska) 36 °F
Min. Temperatur (metrisk) 2 °C
Temperaturområde (engelska) 340 °F till 370 °F
Temperaturområde (metriskt) 171 °C till 188 °C
Kalibrerad Ja
För användning med (utrustning) Elektrisk utrustning, Pumpar, Bromssystem, Vattenpumpar, Aeronautisk Utrustning, Militär utrustning
Noggrannhet ±1 %+1 °C
Indelning 171, 177, 182, 188 °C
Visa Visuell indikator
Bredd (metrisk) 45 mm
skala °C och° F