Läs mer
Thermographic Measurements Thermax 4 nivå temperaturindikator
Produktkod. p-200007360
Temperaturområde (metriskt):
104 °C till 121 °C
149 °C till 166 °C
171 °C till 188 °C
193 °C till 210 °C
216 °C till 241 °C
249 °C till 290 °C
37 °C till 54 °C
60 °C till 77 °C
82 °C till 99 °C
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 17836088
Brand: Thermographic Measurements M04STHERGAD01P1
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fyra nivåtemperaturindikatorremsor används för att kontrollera maxtemperatur. Engångs, irreversibel tröskelindikator rapporterar den högsta uppnådda temperaturen.
  • Omedelbart svar
  • Permanent rekord för högsta uppnådda temperatur
  • Olje-, vatten- och ångbeständig
  • Billigt och lätt att använda
  • Självhäftande
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO9001
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Laboratorieforskning, medicinska tjänster, instrumentering, elektronikindustri, fordonsindustri, flyg, stål, metallurgi, plastindustri, livsmedelsindustri
Höjd (metrisk) 23 mm
Fuktighetsområde 40 till 60 %
Längd (metrisk) 45 mm
Material Polyester film
Beskrivning Thermax 4 Nivå Temperaturindikator Område A
Max. Temperatur (engelska) 129 °F
Max. Temperatur (metrisk) 54 °C
Min. Temperatur (engelska) 36 °F
Min. Temperatur (metrisk) 2 °C
Temperaturområde (engelska) 99 °F till 129 °F
Temperaturområde (metriskt) 37 °C till 54 °C
Kalibrerad Ja
För användning med (utrustning) Elektrisk utrustning, Pumpar, Bromssystem, Vattenpumpar, Aeronautisk Utrustning, Militär utrustning
Noggrannhet ±1 °C
Indelning 249, 260, 280, 290 °C
Visa Visuell indikator
Bredd (metrisk) 45 mm
skala °C och° F