Läs mer
Thermographic Measurements Thermax 4 nivå temperaturindikator
Beskrivning
- Omedelbart svar
- Permanent rekord för högsta uppnådda temperatur
- Olje-, vatten- och ångbeständig
- Billigt och lätt att använda
- Självhäftande
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO9001 |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Laboratorieforskning, medicinska tjänster, instrumentering, elektronikindustri, fordonsindustri, flyg, stål, metallurgi, plastindustri, livsmedelsindustri |
| Höjd (metrisk) | 23 mm |
| Fuktighetsområde | 40 till 60 % |
| Längd (metrisk) | 45 mm |
| Material | Polyester film |
| Beskrivning | Thermax 4 Nivå Temperaturindikator Område J: 249 C °till 290 °C |
| Max. Temperatur (engelska) | 554 °F |
| Max. Temperatur (metrisk) | 290 °C |
| Visa mer |