Läs mer
Thermographic Measurements Thermax 6 nivå temperaturindikator
Produktkod. 17898748
Change view
Temperaturområde (metriskt):
29 °C till 42 °C
Produktkod. Temperaturområde (metriskt)
17898748 29 °C till 42 °C
1 options
Produktkod. 17898748 Leverantör Thermographic Measurements Leverantörsnummer M06STHERG1C01P1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00 SEK
    81.79 SEK / Paket med 10
    Save 19.21 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 15-01-2027
Sex nivåer temperaturindikatorremsor används för att kontrollera maximal temperatur. Engångs, irreversibel tröskelindikator rapporterar den högsta uppnådda temperaturen
  • Omedelbart svar
  • Permanent rekord för högsta uppnådda temperatur
  • Olje-, vatten- och ångbeständig
  • Billigt och lätt att använda
  • Självhäftande
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO9001
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Laboratorieforskning, medicinska tjänster, instrumentering, elektronikindustri, fordonsindustri, flyg, stål, metallurgi, plastindustri, livsmedelsindustri
Höjd (metrisk) 12 mm
Fuktighetsområde 40 till 60 %
Längd (metrisk) 32 mm
Material Polyester film
Beskrivning Thermax 6 Nivå Temperaturindikator Område 1
Max. Temperatur (engelska) 108 °F
Max. Temperatur (metrisk) 42 °C
Min. Temperatur (engelska) 36 °F
Min. Temperatur (metrisk) 2 °C
Temperaturområde (engelska) 84 °F till 108 °F
Temperaturområde (metriskt) 29 °C till 42 °C
Kalibrerad Ja
För användning med (utrustning) Elektrisk utrustning, Pumpar, Bromssystem, Vattenpumpar, Aeronautisk Utrustning, Militär utrustning
Noggrannhet ±1 °C
Indelning 29, 33, 34, 37, 40, 42 °C
Visa Visuell indikator
Bredd (metrisk) 32 mm
skala °C och° F