Läs mer
Thermographic Measurements Ltd Thermax Inkapslade indikatorer
Produktkod. 11760909
Change view
Max. Temperatur (metrisk):
132 °C
143 °C
193 °C
210 °C
249 °C
260 °C
280 °C
290 °C
37 °C
42 °C
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Max. Temperatur (metrisk) Förpackningsstorlek
11760909 37 °C Paket med 50
11780909 42 °C Paket med 50
11760929 132 °C Paket med 50
11780929 143 °C Paket med 50
11770939 193 °C Paket med 50
11700949 210 °C Paket med 50
11750949 249 °C Paket med 50
11770949 260 °C Paket med 50
11780949 280 °C Paket med 50
11790949 290 °C Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11760909 Leverantör Thermographic Measurements Ltd Leverantörsnummer M01ETHE037D01P1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00 SEK
    115.39 SEK / Paket med 50
    Save 30.61 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Engångs, irreversibel tröskelindikator rapporterar den högsta uppnådda temperaturen
  • Omedelbart svar
  • Permanent rekord för högsta uppnådda temperatur
  • Olje-, vatten- och ångbeständig
  • Billigt och lätt att använda
  • Självhäftande
  • Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad ISO 9001
    Disponibel Engångsbruk
    För användning med (applikation) För laboratorieforskning, medicinska tjänster, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, flyg, stål, metallurgi, plastindustri, livsmedelsindustriapplikationer
    Höjd (engelska) 0,51 tum
    Höjd (metrisk) 13 mm
    Fuktighetsområde 40 till 60 %
    Längd (metrisk) 12 mm
    Material Polyester med akryllim, Akryllim
    Mätningstid 2 till 5 sekunder
    Termometerfyllning Vax-smältteknik
    Vikt (metrisk) 9 g
    Bredd (engelska) 0,51 tum
    Produkttyp Irreversibel temperaturindikator
    Längd (engelska) 0,41 tum.
    Beskrivning Thermax Inkapslad temperaturindikator 37 °C (99 °F)
    Max. Temperatur (engelska) 99 °F
    Max. Temperatur (metrisk) 37 °C
    Min. Temperatur (engelska) 99 °F
    Min. Temperatur (metrisk) 37 °C
    Temperaturområde (engelska) 99 °F
    Temperaturområde (metriskt) 37 °C
    Kalibrerad Ja
    För användning med (utrustning) Elektrisk utrustning, pumpar, bromssystem, vattenpumpar, aeronautisk utrustning, militär utrustning
    Noggrannhet ±1 °C
    Indelning Enkel temperatur
    Visa 37°°C; 99 °F
    Bredd (metrisk) 13 mm
    skala Dubbel° C (° F)
    Visa mer Visa mindre
    Måste förvaras i kyl