Läs mer
Thermographic Measurements Ltd Thermax Inkapslade indikatorer
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | För laboratorieforskning, medicinska tjänster, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, flyg, stål, metallurgi, plastindustri, livsmedelsindustriapplikationer |
| Höjd (engelska) | 0,51 tum |
| Höjd (metrisk) | 13 mm |
| Fuktighetsområde | 40 till 60 % |
| Längd (metrisk) | 12 mm |
| Material | Polyester med akryllim, Akryllim |
| Mätningstid | 2 till 5 sekunder |
| Termometerfyllning | Vax-smältteknik |
| Visa mer |
Måste förvaras i kyl