Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax Inkapslade indikatorer
Product Code. p-7112485
Click to view available options
Max. Temperatur (metrisk):
132 °C
143 °C
193 °C
210 °C
249 °C
260 °C
280 °C
290 °C
37 °C
42 °C
Unit Size:
Paket med 50
Product Code. 11780909
Brand: Thermographic Measurements Ltd M01ETHE042D01P1
Only null left
Add to basket
Add to basket
Engångs, irreversibel tröskelindikator rapporterar den högsta uppnådda temperaturen
  • Omedelbart svar
  • Permanent rekord för högsta uppnådda temperatur
  • Olje-, vatten- och ångbeständig
  • Billigt och lätt att använda
  • Självhäftande
  • Specifications
    Certifikat och efterlevnad ISO 9001
    Disponibel Engångsbruk
    För användning med (applikation) För laboratorieforskning, medicinska tjänster, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, flyg, stål, metallurgi, plastindustri, livsmedelsindustriapplikationer
    Höjd (engelska) 0,51 tum
    Höjd (metrisk) 13 mm
    Fuktighetsområde 40 till 60 %
    Längd (metrisk) 12 mm
    Material Polyester med akryllim, Akryllim
    Mätningstid 2 till 5 sekunder
    Termometerfyllning Vax-smältteknik
    Vikt (metrisk) 9 g
    Bredd (engelska) 0,51 tum
    Produkttyp Irreversibel temperaturindikator
    Längd (engelska) 0,41 tum.
    Beskrivning Thermax Inkapslad temperaturindikator 42 °C (108 °F)
    Max. Temperatur (engelska) 108 °F
    Max. Temperatur (metrisk) 42 °C
    Min. Temperatur (engelska) 108 °F
    Min. Temperatur (metrisk) 42 °C
    Temperaturområde (engelska) 108 °F
    Temperaturområde (metriskt) 42 °C
    Kalibrerad Ja
    För användning med (utrustning) Elektrisk utrustning, pumpar, bromssystem, vattenpumpar, aeronautisk utrustning, militär utrustning
    Noggrannhet ±1 °C
    Indelning Enkel temperatur
    Visa 42°°C; 108 °F
    Bredd (metrisk) 13 mm
    skala Dubbel° C (° F)
    Show More Show Less
    Måste förvaras i kyl