Läs mer
Thermographic Measurements Thermax Inkapslad temperaturindikator
Produktkod. 17856078
Change view
Max. Temperatur (engelska):
109 °F
144 °F
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Max. Temperatur (engelska)
17856078 109 °F
17866088 144 °F
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17856078 Leverantör Thermographic Measurements Leverantörsnummer M01ETHE043D01P1
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En temperaturindikator visar när maximal temperatur har uppnåtts
  • Omedelbart svar
  • Permanent rekord för högsta uppnådda temperatur
  • Olje-, vatten- och ångbeständig
  • Billigt och lätt att använda
  • Självhäftande
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO9001
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Laboratorieforskning, medicinska tjänster, instrumentering, elektronikindustri, fordonsindustri, flyg, stål, metallurgi, plastindustri, livsmedelsindustri
Höjd (metrisk) 13 mm
Fuktighetsområde 40 till 60 %
Längd (metrisk) 18 mm
Material Polyester film
Beskrivning Thermax Inkapslad temperaturindikator 43 °C
Max. Temperatur (engelska) 109 °F
Max. Temperatur (metrisk) 43 °C
Min. Temperatur (engelska) 36 °F
Min. Temperatur (metrisk) 2 °C
Temperaturområde (engelska) 109 °F
Temperaturområde (metriskt) 43 °C
Kalibrerad Ja
För användning med (utrustning) Elektrisk utrustning, pumpar, bromssystem, vattenpumpar, aeronautisk utrustning, militär utrustning
Noggrannhet ±1 °C
Indelning Enkelt värde
Visa Visuell indikator
skala °C och° F