Läs mer
Thermographic Measurements Thermax Inkapslad temperaturindikator
Produktkod. 17866088
Change view
Max. Temperatur (engelska):
109 °F
144 °F
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Max. Temperatur (engelska)
17866088 144 °F
17856078 109 °F
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17866088 Leverantör Thermographic Measurements Leverantörsnummer M01ETHE062D01P1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.00 SEK
    115.39 SEK / Paket med 50
    Save 27.61 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 22-12-2026
En temperaturindikator visar när maximal temperatur har uppnåtts
  • Omedelbart svar
  • Permanent rekord för högsta uppnådda temperatur
  • Olje-, vatten- och ångbeständig
  • Billigt och lätt att använda
  • Självhäftande
Specifikationer
Höjd (metrisk) 13 mm
Fuktighetsområde 40 till 60 %
Längd (metrisk) 18 mm
Material Polyester film
Max. Temperatur (engelska) 144 °F
Max. Temperatur (metrisk) 62 °C
Min. Temperatur (engelska) 36 °F
Min. Temperatur (metrisk) 2 °C
Temperaturområde (engelska) 144 °F
Temperaturområde (metriskt) 62 °C
För användning med (utrustning) Elektrisk utrustning, pumpar, bromssystem, vattenpumpar, aeronautisk utrustning, militär utrustning
Indelning Enkelt värde
Bredd (metrisk) 18 mm
skala °C och° F