Läs mer
Thermographic Measurements Ltd Thermax Range för 8 nivåer
Produktkod. 11720889
Change view
Temperaturområde (metriskt):
116 °C till 154 °C
160 °C till 199 °C
204 °C till 260 °C
37 °C till 65 °C
71 °C till 110 °C
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
11720889 71 °C till 110 °C -
11730889 116 °C till 154 °C Paket med 10
11710889 37 °C till 65 °C Paket med 10
11740889 160 °C till 199 °C -
11750889 204 °C till 260 °C Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11720889 Leverantör Thermographic Measurements Ltd Leverantörsnummer M08STHERGBD01P1
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Engångs, irreversibel tröskelindikator rapporterar den högsta uppnådda temperaturen
  • Omedelbart svar
  • Permanent rekord för högsta uppnådda temperatur
  • Olje-, vatten- och ångbeständig
  • Billigt och lätt att använda
  • Självhäftande
  • Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad ISO 9001
    Disponibel Engångsbruk
    För användning med (applikation) För laboratorieforskning, medicinska tjänster, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, flyg, stål, metallurgi, plastindustri, livsmedelsindustriapplikationer
    Höjd (engelska) 2 tum
    Höjd (metrisk) 51 mm
    Fuktighetsområde 40 till 60 %
    Längd (metrisk) 18 mm
    Material Polyester film, Akryllim, Akryllim
    Mätningstid 2 till 5 sekunder
    Modell Thermax 8-nivåer temperaturindikator 71 °C till 110 °C (160 °F till 230 F) °Område B
    Termometerfyllning Vax-smältteknik
    Vikt (metrisk) 9 g
    Bredd (engelska) 0,7 tum
    Produkttyp Irreversibel temperaturindikator
    Längd (engelska) 0,7 tum
    Beskrivning Thermax 8-nivåer temperaturindikator 71 °C till 110 °C (160 F °till 230 °F)
    Max. Temperatur (engelska) 230 °F
    Max. Temperatur (metrisk) 110 °C
    Min. Temperatur (engelska) 160 °F
    Min. Temperatur (metrisk) 71 °C
    Temperaturområde (engelska) 160 °F till 230 °F
    Temperaturområde (metriskt) 71 °C till 110 °C
    Kalibrerad Ja
    För användning med (utrustning) Elektrisk utrustning, pumpar, bromssystem, vattenpumpar, aeronautisk utrustning, militär utrustning
    Noggrannhet ±1 °C (intervall: 29 °C till 99 °C),± 1,5 °C (intervall: 100 °C till 154 °C)
    Indelning 71 °C, 77 °C, 82 °C, 88 °C, 93 °C, 99 °C, 104 °C, 110 °C (160 °F, 171 °F, 180 °F, 190 °F, 199 °F, 210 °F, 219 °F, 230 °F)
    Visa 71/77/82/88/93/99/104/110 °C
    Bredd (metrisk) 18 mm