Läs mer
Thermographic Measurements Ltd Thermax 6 nivåer miniserie
Produktkod. 11796358
Change view
Temperaturområde (metriskt):
132 °C till 160 °C
166 °C till 193 °C
199 °C till 232 °C
241 °C till 290 °C
44 °C till 62 °C
65 °C till 93 °C
99 °C till 127 °C
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
11796358 166 °C till 193 °C Paket med 10
11766358 65 °C till 93 °C Paket med 10
11776358 99 °C till 127 °C -
11786358 132 °C till 160 °C Paket med 10
11756358 44 °C till 62 °C Paket med 10
11706368 199 °C till 232 °C Paket med 10
11716368 241 °C till 290 °C Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11796358 Leverantör Thermographic Measurements Ltd Leverantörsnummer M06STHERG6C01P1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00 SEK
    93.84 SEK / Paket med 10
    Save 20.16 SEK
    17% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Engångs, irreversibel tröskelindikator rapporterar den högsta uppnådda temperaturen
  • Omedelbart svar
  • Permanent rekord för högsta uppnådda temperatur
  • Olje-, vatten- och ångbeständig
  • Billigt och lätt att använda
  • Självhäftande
  • Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad ISO 9001
    Disponibel Engångsbruk
    För användning med (applikation) För laboratorieforskning, medicinska tjänster, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, flyg, stål, metallurgi, plastindustri, livsmedelsindustriapplikationer
    Höjd (engelska) 0,47 tum.
    Höjd (metrisk) 12 mm
    Fuktighetsområde 40 till 60 %
    Längd (metrisk) 32 mm
    Material Polyester film, Akryllim
    Mätningstid 2 till 5 sekunder
    Modell Thermax Temperaturindikator med 6 nivåer 166 °C till 193 °C (331 °F till 379 °F) Område 6
    Termometerfyllning Vax-smältteknik
    Vikt (metrisk) 9 g
    Produkttyp Irreversibel temperaturindikator
    Längd (engelska) 1,26 tum.
    Beskrivning Thermax Temperaturindikator med 6 nivåer 166 °C till 193 °C (331 °F till 379 °F)
    Max. Temperatur (engelska) 379 °F
    Max. Temperatur (metrisk) 193 °C
    Min. Temperatur (engelska) 331 °F
    Min. Temperatur (metrisk) 166 °C
    Temperaturområde (engelska) 331 °F till 379 °F
    Temperaturområde (metriskt) 166 °C till 193 °C
    Kalibrerad Ja
    För användning med (utrustning) Elektrisk utrustning, pumpar, bromssystem, vattenpumpar, aeronautisk utrustning, militär utrustning
    Noggrannhet ±1 % +1 °C (intervall: 160 °C till 290 °C)
    Indelning 166 °C, 171 °C, 177 °C, 182 °C, 188 °C, 193 °C (331 °F, 340 °F, 351 °F, 360 °F, 370 °F, 379 °F)