Läs mer
Thermographic Measurements Ltd TDI 3 Level Strip 65, 71& 82 °C
Produktkod. 11760899
Change view
Temperaturområde (metriskt):
65 °C till 82 °C
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) unitSize
11760899 65 °C till 82 °C Paket med 25
1 options
Produktkod. 11760899 Leverantör Thermographic Measurements Ltd Leverantörsnummer M03STHD065C01P1
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Engångs, oåterkallelig tröskelindikator rapporterar den högsta temperaturen som uppnåtts för diskmaskiner
  • Omedelbart svar
  • Permanent rekord för högsta uppnådda temperatur
  • Olje-, vatten- och ångbeständig
  • Billigt och lätt att använda
  • Självhäftande
  • Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad ISO 9001
    Disponibel Engångsbruk
    För användning med (applikation) Indikatorer för temperaturdesinfektion av porslin ger bevis på HACCP-överensstämmelse
    Höjd (engelska) 0,98 tum
    Höjd (metrisk) 25 mm
    Fuktighetsområde 40 till 60 %
    Längd (metrisk) 35 mm
    Material Polyester film, Akryllim
    Mätningstid 2 till 5 sekunder
    Modell Termisk desinfektionsindikator med 3 nivåer
    Termometerfyllning Vax-smältteknik
    Vikt (metrisk) 9 g
    Produkttyp Irreversibel temperaturindikator
    Längd (engelska) 1,38 tum.
    Beskrivning 3 nivå termisk desinfektionsindikator
    Max. Temperatur (metrisk) 260 °C
    Min. Temperatur (metrisk) 204 °C
    Temperaturområde (engelska) 150 °F till 180 °F
    Temperaturområde (metriskt) 65 °C till 82 °C
    Kalibrerad Ja
    För användning med (utrustning) Kommersiell diskmaskin
    Noggrannhet ±1 °C
    Indelning 65 °C, 71 °C, 82 °C (150 °F, 160 °F, 180 °F)
    skala Dubbel° C (° F)