Läs mer
Thermographic Measurements Ltd 7 L LC Strip Range
Produktkod. 11760959
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-30 °C till -60 °C
0 °C till 30 °C
60 °C till 90 °C
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
11760959 0 °C till 30 °C Paket med 10
11780959 60 °C till 90 °C Paket med 10
11770959 -30 °C till -60 °C Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11760959 Leverantör Thermographic Measurements Ltd Leverantörsnummer L07HTHERG2D01B1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00 SEK
    81.79 SEK / Paket med 10
    Save 19.21 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-12-2026
Reversibel temperaturindikator rapporterar aktuell temperatur
  • Omedelbart svar
  • Permanent rekord för högsta uppnådda temperatur
  • Olje-, vatten- och ångbeständig
  • Billigt och lätt att använda
  • Självhäftande
  • Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad ISO 13485
    Urtavla storlek (engelska) 0,393 tum.
    Urtavla storlek (metrisk) 10 mm
    Disponibel Engångsbruk
    För användning med (applikation) För laboratorieforskning, medicinska tjänster, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, flyg, stål, metallurgi, plastindustri, livsmedelsindustriapplikationer
    Höjd (engelska) 0,5 tum
    Höjd (metrisk) 12.5 mm
    Fuktighetsområde 40 till 60 %
    Längd (metrisk) 45 mm
    Material Polyester film, Akryllim
    Mätningstid 2 till 5 sekunder
    Modell 7-nivåer flytande kristall termometer 0 °C till 30 °C (32 °F till 86 °F) 74003B
    Termometerfyllning Liquid Crystal Technology
    Vikt (metrisk) 9 g
    Produkttyp Irreversibel temperaturindikator
    Längd (engelska) 1,77 tum.
    Beskrivning 7-nivåer flytande kristall termometer 0 °C till 30 °C (32 °F till 86 °F)
    Max. Temperatur (metrisk) 30 °C
    Min. Temperatur (metrisk) 0 °C
    Temperaturområde (engelska) 32 °F till 86 °F
    Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 30 °C
    Kalibrerad Ja
    För användning med (utrustning) Kylskåptermometer, rumstermometer, utrustningstemperatur
    Noggrannhet ±1 °C
    Indelning 0 °C, 5 °C, 10 °C, 15 °C, 20 °C, 25 °C, 30 °C (32 °F, 41 °F, 50 °F, 59 °F, 68 °F, 77 °F, 86 °F)
    skala Dubbel° C (° F)