Läs mer
Thermographic Measurements Ltd 7 L LC Strip Range
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 13485 |
| Urtavla storlek (engelska) | 0,393 tum. |
| Urtavla storlek (metrisk) | 10 mm |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | För laboratorieforskning, medicinska tjänster, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, flyg, stål, metallurgi, plastindustri, livsmedelsindustriapplikationer |
| Höjd (engelska) | 0,5 tum |
| Höjd (metrisk) | 12.5 mm |
| Fuktighetsområde | 40 till 60 % |
| Längd (metrisk) | 45 mm |
| Material | Polyester film, Akryllim |
| Visa mer |