Läs mer
Thermographic Measurements Ltd 7 L LC Strip Range
Produktkod. 11780959
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-30 °C till -60 °C
0 °C till 30 °C
60 °C till 90 °C
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
11780959 60 °C till 90 °C Paket med 10
11770959 -30 °C till -60 °C Paket med 10
11760959 0 °C till 30 °C Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11780959 Leverantör Thermographic Measurements Ltd Leverantörsnummer L07HTHERG4D01B1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.55 SEK
    81.79 SEK / Paket med 10
    Save 16.76 SEK
    17% Av
I lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Reversibel temperaturindikator rapporterar aktuell temperatur
  • Omedelbart svar
  • Permanent rekord för högsta uppnådda temperatur
  • Olje-, vatten- och ångbeständig
  • Billigt och lätt att använda
  • Självhäftande
  • Especificaciones
    Certifikat och efterlevnad ISO 13485
    Urtavla storlek (engelska) 0,393 tum.
    Urtavla storlek (metrisk) 10 mm
    Disponibel Engångsbruk
    För användning med (applikation) För laboratorieforskning, medicinska tjänster, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, flyg, stål, metallurgi, plastindustri, livsmedelsindustriapplikationer
    Höjd (engelska) 0,5 tum
    Höjd (metrisk) 12.5 mm
    Fuktighetsområde 40 till 60 %
    Längd (metrisk) 45 mm
    Material Polyester film, Akryllim
    Mätningstid 2 till 5 sekunder
    Modell 7-nivåer flytande kristall termometer 60 °C till 90 °C (140 °F till 194 °F) 74003D
    Termometerfyllning Liquid Crystal Technology
    Vikt (metrisk) 9 g
    Produkttyp Irreversibel temperaturindikator
    Längd (engelska) 1,77 tum.
    Beskrivning 7-nivåer flytande kristall termometer 60 °C till 90 °C (140 °F till 194 °F)
    Max. Temperatur (metrisk) 90 °C
    Min. Temperatur (metrisk) 60 °C
    Temperaturområde (engelska) 140 °F till 194 °F
    Temperaturområde (metriskt) 60 °C till 90 °C
    Kalibrerad Ja
    För användning med (utrustning) Kylskåptermometer, rumstermometer, utrustningstemperatur
    Noggrannhet ±1 °C
    Indelning 60 °C, 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C (140 °F, 149 °F, 158 °F, 167 °F, 176 °F, 185 °F, 194 °F)
    skala Dubbel° C (° F)
    Mostrar más Mostrar menos
    Título del producto
    Seleccione un problema
    Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.