Läs mer
Thermo Scientific™ Termo-kolv™ Bänkbehållare för flytande kväve
Produktkod. 11868003 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
1,9 l
2 l
4,5 l
Inkluderar:
Bärhandtag, ventilerat säkert lock
Utan lock och handtag
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Inkluderar Förpackningsstorlek
11868003 2 l Bärhandtag, ventilerat säkert lock Varje
11880933 1 l Bärhandtag, ventilerat säkert lock Varje
11878003 4,5 l Bärhandtag, ventilerat säkert lock Varje
13488119 1 l Utan lock och handtag Varje
13478129 1,9 l - Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11868003 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 2123
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Maximera kylvätskekvarhållningen med dessa bänkbehållare för flytande kväve, som innehåller inre kärl gjorda av borosilikat.
Maximera kylvätskehållningen med lättvikts Thermo Scientific™ Termo-kolv™ Bänkbehållare för flytande kväve, som innehåller inre kärl av borosilikat och är perfekta för vardaglig kryogen förvaring.
Stål, rostfritt:
  • Hållbar, korrosionsbeständig utsida i rostfritt stål
  • Bärhandtag och ventilerat säkert lock (artikelnummer 2122, 2123, 2124)
Grunt bred mun:
  • Perfekt att använda som köldfälla
  • Bekväm skålformad design perfekt för bänkbruk med krossad is och torris/alkohol
  • Rostfri jacka och vadderad bas för år av problemfri användning
  • Utan lock och handtag (Artikelnummer 2129)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Bänk LN2-behållare
Kapacitet (metrisk) 2 l
Exteriör finish Rostfritt stål
Stil Bänkskiva
Inkluderar Bärhandtag, ventilerat säkert lock
Höjd (metrisk) Exteriör 265 mm
Diameter (metrisk) 142 mm
Diameter (metrisk) Insida hals 106 mm
Fraktvikt (engelska) 8 lb.
Fraktvikt (metrisk) 3.6 kg