Läs mer
Thermo Scientific™ Termo-kolv™ Bänkbehållare för flytande kväve
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Maximera kylvätskehållningen med lättvikts Thermo Scientific™ Termo-kolv™ Bänkbehållare för flytande kväve, som innehåller inre kärl av borosilikat och är perfekta för vardaglig kryogen förvaring.
Stål, rostfritt:
- Hållbar, korrosionsbeständig utsida i rostfritt stål
- Bärhandtag och ventilerat säkert lock (artikelnummer 2122, 2123, 2124)
Grunt bred mun:
- Perfekt att använda som köldfälla
- Bekväm skålformad design perfekt för bänkbruk med krossad is och torris/alkohol
- Rostfri jacka och vadderad bas för år av problemfri användning
- Utan lock och handtag (Artikelnummer 2129)
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Bänk LN2-behållare |
| Kapacitet (metrisk) | 1 l |
| Exteriör finish | Rostfritt stål |
| Stil | Bänkskiva |
| Inkluderar | Bärhandtag, ventilerat säkert lock |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 225 mm |
| Diameter (metrisk) | 116 mm |
| Diameter (metrisk) Insida hals | 85 mm |
| Fraktvikt (engelska) | 6 lb. |
| Fraktvikt (metrisk) | 2.7 kg |