Läs mer
Thermo Scientific™ Termo-kolv™ Bänkbehållare för flytande kväve
Produktkod. 13478129 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
1,9 l
2 l
4,5 l
Inkluderar:
Bärhandtag, ventilerat säkert lock
Utan lock och handtag
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Inkluderar unitSize
13478129 1,9 l Utan lock och handtag Varje
11880933 1 l Bärhandtag, ventilerat säkert lock Varje
11868003 2 l Bärhandtag, ventilerat säkert lock Varje
11878003 4,5 l Bärhandtag, ventilerat säkert lock Varje
13488119 1 l Utan lock och handtag Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 13478129 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 2130
Maximera kylvätskekvarhållningen med dessa bänkbehållare för flytande kväve, som innehåller inre kärl gjorda av borosilikat.
Maximera kylvätskehållningen med lättvikts Thermo Scientific™ Termo-kolv™ Bänkbehållare för flytande kväve, som innehåller inre kärl av borosilikat och är perfekta för vardaglig kryogen förvaring.
Stål, rostfritt:
  • Hållbar, korrosionsbeständig utsida i rostfritt stål
  • Bärhandtag och ventilerat säkert lock
Grunt bred mun:
  • Perfekt att använda som köldfälla
  • Bekväm skålformad design perfekt för bänkbruk med krossad is och torris/alkohol
  • Rostfri jacka och vadderad bas för år av problemfri användning
Plast bred mun:
  • Låg kostnad, hög effektivitet
  • Robust, stötdämpande plastutsida med bärhandtag
  • Push-fit isolerat lock, ventilerat för att förhindra tryckuppbyggnad
Emaljerat stål:
  • Säker lagring av flytande gaser
  • Dämpad bas
  • Modellerna 2118-2121 har isolerade lock och nedfällbara bärhandtag
  • Perfekt att använda som köldfälla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1,9 l
Exteriör finish Rostfritt stål
Stil Bänkskiva
Inkluderar Utan lock och handtag
Höjd (metrisk) Exteriör 135 mm
Diameter (metrisk) 186 mm
Diameter (metrisk) Insida hals 155 mm
Fraktvikt (metrisk) 4.5 kg