Läs mer
Bel-Art™ Scienceware™ Thermo Hydrometer
Handla allt SP Scienceware Produkter
Noggrannhet:
±0,002 g/cm3
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Beställningsinfo
dimLengthMetric
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1Each |
| Typ | Thermo Hydrometer |
| Noggrannhet | ±0,002 g/cm3 |
| Längd (metrisk) | 381 mm |
| Baume divisioner | Thermo Hydrometer, 1.000/1.220g/cm3 Range, ±0.002g/cm3 Accuracy, 381mm L, Lead-free Ballast and Glass, 0.002g/cm3 Divisions, Thermometer Contains Mercury-free Blue Spirit Organic Liquid Fill, Used in Industries such as Food and Beverage, Chemical, Pharmacology |
| Typ av ballast | Lead Free |
| Baume Range | 1.000/1.220 g/cm3 |
| För användning med (applikation) | Commonly used in industries such as food and beverage, chemical, pharmacology, transportation, refrigeration and more |