Läs mer
Dostmann Electronic™ Thermo Hygrometer
Produktkod. 15370300
Temperaturområde (metriskt):
-10 °C till +60 °C
Produktkod. 15370300
Brand: Dostmann Electronic™ 50205002
Bara null kvar
Specifikationer
Typ Termohygrometer
Fuktighetsområde 10 till 99 %
Upplösning 0.001
Noggrannhet ±3,5 %
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +60 °C
Temperaturnoggrannhet ±0,8 °C
Visningstyp Digital
Temperaturupplösning 0,1 °C
Vikt (metrisk) 122 g