Läs mer
SGE™ Termo/PAL Autosampler-sprutor med 50 mm nål med fast konspets
Produktkod. 10248770
Volym (metrisk):
5μ L
10 μl
25μ L
100 μl
Nålmätare:
23 G
25 g
26 G
Diameter (metrisk) yttre nål:
0,47 mm
0,5 mm
0,63 mm
Modell:
100F-C/T-GT-5/0,63C
10F-C/T-5/0,47C
10F-C/T-5/0,47C 6-pack
10F-C/T-5/0,5C
10F-C/T-5/0,63C
10F-C/T-GT-5/0,47C
10F-C/T-GT-5/0,63C
10F-C/T-GT-5/0.47C 6-pack
10F-C/T-GT-5/0.63C 6-pack
25F-C/T-GT-5/0,63C
5F-C/T-5/0,63C
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 10248770
Brand: SGE™ 002980
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller Diamond Syringe Technology som resulterar i förbättrad lösningsmedelsbeständighet, breda temperaturområden och ökad funktionsjämnhet. SGE PAL Autosampler-sprutor med 50 mm fast konspetsnål används för CTC , LEAP , CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus , AS2000, AS3000, AS200/800 autosamplare.
  • Förbättrad lösningsmedelsbeständighet
  • Breda temperaturområden upp till 150 °C
  • Ökad driftjämnhet
  • Designad speciellt för PAL
  • 22 gauge nålar är 0,72 mm OD
  • 23 gauge nålar är 0,63 mm OD
  • 26 gauge nålar är 0,47 mm OD
  • Noggrannhet och reproducerbarhet; ±1 % (dispenserad volym) (± 2 % för 0,5 μL sprutor)
  • Konformad (även känd som punktstil AS för autosampler), är designade för att klara krav på flera injektioner och förbättrar septumlivslängden när de används med en autosampler
  • Gastät kolv, i förekommande fall, är gjord av PTFE
Specifikationer
Nålmätare 26 G
Diameter (metrisk) yttre nål 0,47 mm
För användning med (applikation) Gaskromatografi
Längd (metrisk) 50 mm
Produkttyp Autosampler spruta
Modell 10F-C/T-5/0,47C
Volym (metrisk) 10 μl
Nålpunktstil Kon
För användning med (utrustning) CTC, LEAP , CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus och AS3000, AS2000, AS200/800
Anslutningstyp Fast