Läs mer
SGE™ Termo/PAL Autosampler-sprutor med 50 mm nål med fast konspets
Beskrivning
- Förbättrad lösningsmedelsbeständighet
- Breda temperaturområden upp till 150 °C
- Ökad driftjämnhet
- Designad speciellt för PAL
- 22 gauge nålar är 0,72 mm OD
- 23 gauge nålar är 0,63 mm OD
- 26 gauge nålar är 0,47 mm OD
- Noggrannhet och reproducerbarhet; ±1 % (dispenserad volym) (± 2 % för 0,5 μL sprutor)
- Konformad (även känd som punktstil AS för autosampler), är designade för att klara krav på flera injektioner och förbättrar septumlivslängden när de används med en autosampler
- Gastät kolv, i förekommande fall, är gjord av PTFE
Specifikationer
Specifikationer
| Nålmätare | 23 G |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0,63 mm |
| För användning med (applikation) | Gaskromatografi |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Produkttyp | Gastät Autosampler spruta |
| Modell | 10F-C/T-GT-5/0,63C |
| Volym (metrisk) | 10 μl |
| Nålpunktstil | Kon |
| För användning med (utrustning) | CTC, LEAP , CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus , AS2000 |
| Anslutningstyp | Fast |