Learn More
SGE™ Termo/PAL Autosampler-sprutor med 50 mm nål med fast konspets
Click to view available options
Volym (metrisk):
5μ L
10 μl
25μ L
100 μl
Nålmätare:
23 G
25 G
26 G
Diameter (metrisk) yttre nål:
0.47 mm
0.5 mm
0,63 mm
0.63 mm
Modell:
100F-C/T-GT-5/0,63C
10F-C/T-5/0,47C 6-pack
10F-C/T-5/0.47C
10F-C/T-5/0.5C
10F-C/T-5/0.63C
10F-C/T-GT-5/0.47C
10F-C/T-GT-5/0.47C 6-pack
10F-C/T-GT-5/0.63C
10F-C/T-GT-5/0.63C 6-pack
25F-C/T-GT-5/0.63C
5F-C/T-5/0.63C
Tamaño de la unidad:
Paket med 6
Varje
Descripción
- Förbättrad lösningsmedelsbeständighet
- Breda temperaturområden upp till 150 °C
- Ökad driftjämnhet
- Designad speciellt för PAL
- 22 gauge nålar är 0,72 mm OD
- 23 gauge nålar är 0,63 mm OD
- 26 gauge nålar är 0,47 mm OD
- Noggrannhet och reproducerbarhet; ±1 % (dispenserad volym) (± 2 % för 0,5 μL sprutor)
- Konformad (även känd som punktstil AS för autosampler), är designade för att klara krav på flera injektioner och förbättrar septumlivslängden när de används med en autosampler
- Gastät kolv, i förekommande fall, är gjord av PTFE
Especificaciones
Especificaciones
| Nålmätare | 26 G |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0.47 mm |
| För användning med (applikation) | Gaskromatografi |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Produkttyp | Autosampler spruta |
| Modell | 10F-C/T-5/0,47C 6-pack |
| Volym (metrisk) | 10 μl |
| Nålpunktstil | Kon |
| För användning med (utrustning) | CTC, LEAP , CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus & AS3000, AS2000, AS200/800 |
| Anslutningstyp | Fast |