Läs mer
SGE™ Termo/PAL Autosampler-sprutor med 50 mm nål med fast konspets
Produktkod. 12716897
Change view
Volym (metrisk):
5μ L
10 μl
25μ L
100 μl
Nålmätare:
23 G
25 g
26 G
Diameter (metrisk) yttre nål:
0,47 mm
0,5 mm
0,63 mm
Modell:
100F-C/T-GT-5/0,63C
10F-C/T-5/0,47C
10F-C/T-5/0,47C 6-pack
10F-C/T-5/0,5C
10F-C/T-5/0,63C
10F-C/T-GT-5/0,47C
10F-C/T-GT-5/0,63C
10F-C/T-GT-5/0.47C 6-pack
10F-C/T-GT-5/0.63C 6-pack
25F-C/T-GT-5/0,63C
5F-C/T-5/0,63C
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Nålmätare Diameter (metrisk) yttre nål Modell unitSize
12716897 10 μl 26 G 0,47 mm 10F-C/T-5/0,47C 6-pack Varje
10581433 5μ L 23 G 0,63 mm 5F-C/T-5/0,63C Varje
15298453 10 μl 25 g 0,5 mm 10F-C/T-5/0,5C Varje
12614925 10 μl 23 G 0,63 mm 10F-C/T-GT-5/0.63C 6-pack Varje
12927506 10 μl 26 G 0,47 mm 10F-C/T-GT-5/0.47C 6-pack Varje
12643486 10 μl 26 G 0,47 mm 10F-C/T-GT-5/0,47C Varje
10248770 10 μl 26 G 0,47 mm 10F-C/T-5/0,47C Varje
10509522 10 μl 23 G 0,63 mm 10F-C/T-5/0,63C Varje
11903416 10 μl 26 G 0,47 mm 10F-C/T-5/0,47C 6-pack Paket med 6
10366672 10 μl 23 G 0,63 mm 10F-C/T-GT-5/0,63C Varje
10327012 25μ L 23 G 0,63 mm 25F-C/T-GT-5/0,63C Varje
10474872 100 μl 23 G 0,63 mm 100F-C/T-GT-5/0,63C Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 12716897 Leverantör SGE™ Leverantörsnummer 002986
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller Diamond Syringe Technology som resulterar i förbättrad lösningsmedelsbeständighet, breda temperaturområden och ökad funktionsjämnhet. SGE PAL Autosampler-sprutor med 50 mm fast konspetsnål används för CTC , LEAP , CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus , AS2000, AS3000, AS200/800 autosamplare.
  • Förbättrad lösningsmedelsbeständighet
  • Breda temperaturområden upp till 150 °C
  • Ökad driftjämnhet
  • Designad speciellt för PAL
  • 22 gauge nålar är 0,72 mm OD
  • 23 gauge nålar är 0,63 mm OD
  • 26 gauge nålar är 0,47 mm OD
  • Noggrannhet och reproducerbarhet; ±1 % (dispenserad volym) (± 2 % för 0,5 μL sprutor)
  • Konformad (även känd som punktstil AS för autosampler), är designade för att klara krav på flera injektioner och förbättrar septumlivslängden när de används med en autosampler
  • Gastät kolv, i förekommande fall, är gjord av PTFE
Specifikationer
Nålmätare 26 G
Diameter (metrisk) yttre nål 0,47 mm
För användning med (applikation) Gaskromatografi
Längd (metrisk) 50 mm
Produkttyp Autosampler spruta
Modell 10F-C/T-5/0,47C 6-pack
Volym (metrisk) 10 μl
Nålpunktstil Kon
För användning med (utrustning) CTC, LEAP , CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus & AS3000, AS2000, AS200/800
Anslutningstyp Fast