Läs mer
Thermo Scientific™ Reagensreservoar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11799855
Produktkod. 11799855 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 9510047
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ Reagensreservoarer är designade för användning i dina pipetteringstekniker med en- och flerkanalspipetter.
Thermo Scientific™ Reagensreservoarer är designade för att möta alla dina pipetteringsbehov. Vi har lagt till funktioner med dig i åtanke: graderingslinjer vägleder dig om återstående reagensvolym, hörnutloppspipar förhindrar spill när behållaren töms, och en bred stabil bas hjälper till att förhindra tippning.
  • Designad för flera pipetteringstillämpningar
  • Tråg i en trågdesign maximerar mängden vätska som är tillgänglig för pipettspetsarna när små mängder reagens används
  • Hällpipar i alla fyra hörnen minskar spill när reagens hälls ut ur behållaren
  • Gradering på innervägg möjliggör snabb mätning av kvarvarande vätska
  • Extra bred bas ger styvhet och stabilitet till behållaren, vilket hjälper till att undvika spill
  • 25 ml delad reservoar tillåter pipettering av två olika reagenser med upp till åtta kanaler på ena sidan och upp till fyra på den andra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 100 mL
Färg vit
Beskrivning Reservoar, 100 ml, vit
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Sterilitet Icke-steril
Typ Reagensreservoar
Kvantitet 10
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Disponibel Engångsbruk