Läs mer
Thermo Scientific™ Rör, 0,2 ml, platt lock
Produktkod. 11781108
Change view
Kvantitet:
1000 rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11781108 1000 rör Paket med 1000
1 options
Produktkod. 11781108 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB0620
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    816.00 SEK
    734.65 SEK / Paket med 1000
    Save 81.35 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
0,2 mL individuella rör med påsatta platta eller kupolförslutna lock, tillgängliga i en mängd olika färger
Thermo Scientific De 0,2 ml individuella rören med integrerade ”snap-stängda “ kapslar är lämpliga för 0,2 ml termiska cyklerblock. De har en maximal volym på 0,25 ml när de är stängda. Dessa enskilda rör har tunnväggig design och är tillverkade av jungfrulig polypropen. Rören produceras i renrum, vilket säkerställer att de är fria från föroreningar som kan påverka experimentella resultat. De finns i flera färger med platta eller kupolformade hattar.
Höjdpunkter
• Lämpligt för 0,2 ml termiska cyklerblock•
0,25 ml maximal rörkapacitet när de är stängda
• Integrerad 'snap slock'-lock
• Finns med platta eller kupolformade lock
Tillämpningar
• PCR
• Samplelagring
Farlig: Ingen
förvaringstillstånd: Omgivande
Certifikat
Certifierad fri från humant DNA, RNaser och DNaser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Färg Naturlig
Volym (metrisk) Fungerar 0.2 mL
Volym (metrisk) 0.25 mL
Kvantitet 1000 rör
För användning med (utrustning) Thermal Cyclers
Material Polypropen
Reaktionshastighet Standard
Förslutningstyp Platt mössa
Formatera 1 000 rör
Produkttyp Provrör