Läs mer
Thermo Scientific™ Rör, 0,2 ml, platt lock, lila
Beskrivning
0,2 mL individuella rör med inbyggd“ snäpp till” kapsyler är lämpliga för 0,2 ml termocyklerblock. De har en maximal volym på 0,25 ml när de är stängda. Dessa individuella rör har tunnväggig design och är gjorda av ny polypropen. Rören är renrumsproducerade, vilket säkerställer att de är fria från föroreningar som kan påverka experimentella resultat. De finns i flera färger med platta eller kupolformade kepsar.
De Thermo Scientific 0,2 mL individuella rör med inbyggd” snäpp till“ kapsyler är lämpliga för 0,2 ml termocyklerblock. De har en maximal volym på 0,25 ml när de är stängda. Dessa individuella rör har tunnväggig design och är gjorda av ny polypropen. Rören är renrumsproducerade, vilket säkerställer att de är fria från föroreningar som kan påverka experimentella resultat. De finns i flera färger med platta eller kupolformade kepsar.
Höjdpunkter
• Lämplig för 0,2 ml termocyklerblock
• 0,25 mL maximal rörkapacitet när den är stängd
•
Inbyggd ''snäpp stängd''-kåpa
• Finns med platta eller kupolformade kepsar
Ansökningar
• PCR
• Provförvaring
Farligt:
>Inget lagringsskick: Omgivande
PCR; Provförvaring
Certifikat
Certifierad fri från humant DNA, RNaser och DNaser
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Certifierat RNAse- och DNAse-fria |
| Färg | Lila |
| Volym (metrisk) Fungerar | 0.2 mL |
| Volym (metrisk) | 0.25 mL |
| Kvantitet | 1000 rör |
| För användning med (utrustning) | Thermal Cyclers |
| Material | Polypropen |
| Reaktionshastighet | Standard |
| Förslutningstyp | Platt mössa |
| Formatera | 1 000 rör |
| Visa mer |