Läs mer
Thermo Scientific™ Rör, 0,2 ml, platt lock, olika färger
Produktkod. 10532645
Change view
Kvantitet:
1000 rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10532645 1000 rör Paket med 1000
1 options
Produktkod. 10532645 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB0622
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
0,2 mL individuella rör med påsatta platta eller kupolförslutna lock, tillgängliga i en mängd olika färger
0,2 mL individuella rör med inbyggd“ snäpp till” kapsyler är lämpliga för 0,2 ml termocyklerblock. De har en maximal volym på 0,25 ml när de är stängda. Dessa individuella rör har tunnväggig design och är gjorda av ny polypropen. Rören är renrumsproducerade, vilket säkerställer att de är fria från föroreningar som kan påverka experimentella resultat. De finns i flera färger med platta eller kupolformade kepsar.
De Thermo Scientific 0,2 mL individuella rör med inbyggd” snäpp till“ kapsyler är lämpliga för 0,2 ml termocyklerblock. De har en maximal volym på 0,25 ml när de är stängda. Dessa individuella rör har tunnväggig design och är gjorda av ny polypropen. Rören är renrumsproducerade, vilket säkerställer att de är fria från föroreningar som kan påverka experimentella resultat. De finns i flera färger med platta eller kupolformade kepsar.
Höjdpunkter
• Lämplig för 0,2 ml termocyklerblock
• 0,25 mL maximal rörkapacitet när den är stängd
•
Inbyggd ''snäpp stängd''-kåpa
• Finns med platta eller kupolformade kepsar
Ansökningar
• PCR
• Provförvaring
Farligt:
>Inget lagringsskick: Omgivande
PCR; Provförvaring
Certifikat
Certifierad fri från humant DNA, RNaser och DNaser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Färg Diverse
Volym (metrisk) Fungerar 0.2 mL
Volym (metrisk) 0.25 mL
Kvantitet 1000 rör
För användning med (utrustning) Thermal Cyclers
Material Polypropen
Reaktionshastighet Standard
Förslutningstyp Platt mössa
Formatera 1 000 rör
Produkttyp Provrör