Läs mer
Thermo Scientific™ 15 % grafit/85 % Vespel Hylsor
Produktkod. 10688405 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Temperatur (metrisk) Max:
350 °C
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Temperatur (metrisk) Max unitSize
10688405 350 °C Paket med 10
1 options
Produktkod. 10688405 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 290VT155
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mekaniskt robust för lång livslängd och är kompatibla med GC/MS
  • Formar ett starkt grepp med kolonnen och kan inte återanvändas då de bildar en permanent tätning med kolonnen
  • Temperaturgräns på 350 °C, men måste efterdras efter initiala temperaturcykler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Hylsor
För användning med (applikation) GC/MS
Temperatur (metrisk) Max 350 °C
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Spåra kalla på kolumninjektorer
Material 15 % grafit, 85 % Vespel