Beskrivning
- Rmax 9,8 mm, 23°
- Kapacitet: 16 x 16 ml
- Aerosoltät
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Rotor med fast vinkel |
| Kapacitet | 16 x 16 ml |
| Max. RCF | 31,660 x g |
| Max. Hastighet | 17,000 rpm |
| Radie (metrisk) | 0.98 cm |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific™ Sorvall™ Stratus Centrifuge |
| Vinkel | 23° |
| Certifikat och efterlevnad | Bioinneslutning godkänd |