Läs mer
Thermo Scientific™ 24 x 1,5 ml rotor med fast vinkel
Produktkod. 10417671 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
24 x 1,5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet unitSize
10417671 24 x 1,5 ml Varje
1 options
Produktkod. 10417671 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75003331
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Typ Rotor med fast vinkel
Kapacitet 24 x 1,5 ml
Max. RCF 50,377 x g
Max. Hastighet 23,300 rpm
Radie (metrisk) 0.83 cm
För användning med (utrustning) Thermo Scientific™ Sorvall™ Stratus Centrifuge
Vinkel 45°
Certifikat och efterlevnad Bioinneslutning godkänd